About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO
CAS号:
分子量:
135.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
203-150-7
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
0.002 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
540 °C
效能
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
5-7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
沸点
304 °C/1013 hPa
mp
115 °C
转变温度
flash point 173 °C (DIN 51758)
溶解性
5 g/L
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
370 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI key
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
应用
- 吸附过程:有机溶剂木质素化学活化制备的活性炭吸附去除新出现污染物(包括乙酰苯胺)的研究,与环境净化和材料科学相关(Gutiérrez-Martín et al., 2024)。
- 材料化学应用:乙酰苯胺在新型铜配合物开发中的应用,其特点是其作为生物柴油生产的多相催化剂的潜在应用,将有机合成与材料科学应用联系起来(Morad et al., 2020)。
分析说明
颜色(目视检查):白色至米黄色至棕色
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 112 °C
熔程(上限值): ≤ 115 °C
鉴别(IR):符合检验
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 112 °C
熔程(上限值): ≤ 115 °C
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
321.8 °F - closed cup
闪点(°C)
161 °C - closed cup