Merck
397237
Sigma-Aldrich
乙酰苯胺
zone-refined, purified by sublimation, ≥99.95%
别名:
N-苯乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H5
CAS号:
分子量:
135.16
Beilstein:
606468
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
eCl@ss:
39031308
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
4.65 (vs air)
蒸汽压
1 mmHg ( 114 °C)
方案
≥99.95%
表单
solid
自燃温度
1004 °F
纯化方式
sublimation
沸点
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
官能团
amide
SMILES字符串
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI key
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
乙酰苯胺是一种苯胺衍生物。已通过X射线衍射研究了它的晶体结构。它在具有Pbca空间群的正交系统中结晶。 已经研究了其在β-环糊精(环庚三糖)存在下的光解作用。 在沸石Y和β存在下,通过乙酰苯胺的Fries重排反应,可获得氨基苯乙酮衍生物。
应用
在Pd(OAc)2 和 Cu(OAc)2 催化剂存在下,乙酰苯胺可用于通过区域选择性C-H官能化/卤化反应而合成卤代乙酰苯胺。 它可用于制备氯取代的乙酰苯胺。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
321.8 °F - closed cup
闪点(°C)
161 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Oxidative Chlorination of Acetanilides by Metal Chlorides-Hydrogen Peroxide in Acid-Aqueous Medium Systems.
Jerzy G and Slawomir G.
Synthetic Communications, 27(18), 3291-3299 (1997)
A REMPI and ZEKE Spectroscopic Study of trans-Acetanilide? H2O and Comparison to Ab Initio CASSCF Calculations.
Ullrich S and Muller-Dethlefs K.
The Journal of Physical Chemistry A, 106(40), 9188-9195 (2002)
The crystal structure of acetanilide.
Brown CJ and Corbridge DEC.
Acta Crystallographica, 7(11), 711-715 (1954)
Fries rearrangement of acetanilide over zeolite catalysts.
Balkus Jr KJ, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 134(1), 137-143 (1998)
Photochemical rearrangement of acetanilide, benzanilide, and ethyl phenyl carbonate in the presence of β-cyclodextrin.
Chenevert R and Plante R.
Canadian Journal of Chemistry, 61(6), 1092-1095 (1983)