主要文件
8.20509
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylurea
for synthesis
别名:
N,N-Dimethylurea, 1,1-Dimethylurea
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCONH2
CAS号:
分子量:
88.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
209-957-0
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
178-183 °C (External MSDS)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2O/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)
InChI 密鑰
YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 180 - 183 °C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3