主要文件
8.14868
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphinoxide
for synthesis
别名:
Trioctylphosphinoxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C8H17)3PO
CAS号:
分子量:
386.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
酶委員會索引編號:
201-121-3
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
crystals
自燃溫度
270 °C
效力
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2830 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
212 °C/39.99 Pa
mp
50-54 °C
轉變溫度
flash point 252 °C
密度
0.88 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 55 °C
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Acid value: ≤ 3
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
230 °C - closed cup