主要文件
8.20315
Sigma-Aldrich
1-氯萘
for synthesis
别名:
1-氯萘
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7Cl
CAS号:
分子量:
162.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
201-967-3
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.05 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
85.0-88.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
>500 °C
效能
1540 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
折射率
n20/589 1.6332
pH值(酸碱度)
7 (20 °C in H2O, undiluted)
沸点
259 °C/1013 hPa
mp
-6--2.5 °C
转变温度
flash point 115 °C
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI key
JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 增强聚合物太阳能电池:在使用苯并二呋喃基供体聚合物开发的高效聚合物太阳能电池中,1-氯萘用作固体添加剂,从而提高了设备的性能和稳定性(Chen et al., 2023)。
  • 电荷转移复合物的研究:利用TD-DFT和第一性原理分子动力学,探索了溶液中四氰基乙烯-氯化萘电荷转移复合物的电子和振动特性,从而深入了解分子相互作用和稳定性(Coppola et al., 2022)。
  • 提高太阳能电池的效率:1-氯萘被用作聚合物太阳能电池中的无毒、无卤添加剂,显著提高了太阳能电池的效率,并凸显了其作为太阳能应用领域环保材料的潜力(Liu et al., 2021)。
  • 开发无卤溶剂太阳能电池:基于6,12-二氢-二吲哚并[1,2-b:1,2-e]吡嗪单元的中等带隙小分子受体被用于非卤化溶剂处理的聚合物太阳能电池中,其中1-氯萘充当溶剂,从而提高了设备效率并减少了对环境的影响(Chen et al., 2019)。
分析说明
含量(GC, area%):85.0 - 88.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.188 - 1.195
2-氯萘(GC,面积%):12.0 - 15.0 %(a/a)
鉴定(IR):通过测试
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
249.8 °F - closed cup
闪点(°C)
121 °C - closed cup