蒸汽压
3.2 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
沸点
56-57 °C/27 hPa
mp
-80 °C
转变温度
flash point 40 °C
密度
1.76 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
BrCCO
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
一般描述
for synthesis
应用
2-Bromoethanol for synthesis. CAS 540-51-2, EC Number 208-748-1, molar mass 124.97 g/mol.
分析说明
Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.760 - 1.765Identity (IR)passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup