主要文件
8.18752
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluoroaniline
for synthesis
别名:
3-Chloro-4-fluoroaniline, chlorofluoroaniline, CFA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3-(Cl),4-(F)C6H3NH2
CAS号:
分子量:
145.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
206-682-8
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.01 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
solid
效能
506 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
沸点
230 °C/1013 hPa
mp
42-45 °C
转变温度
flash point 114 °C
密度
1.59 g/cm3
堆积密度
1000 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Fc1c(cc(cc1)N)Cl
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
InChI key
YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup