主要文件
1.04928
Supelco
碳酸钾
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
碳酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CK2O3
CAS号:
分子量:
138.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
209-529-3
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
产品线
EMSURE®
方案
≥99.0% (acidimetric)
≥99.0% dry basis (acidimetric)
表单
solid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.005% Insoluble matter
≤0.01% Substances precipitated by ammonia
缺失
≤1% loss on drying, 300 °C
pH值(酸碱度)
11.5-12.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
891 °C
密度
2.43 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
750 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
痕量阳离子
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 核桃壳的催化热解和原位碳化:该研究提出了一种利用碳酸钾制备碳的多能发电和提高其电化学性能的方法。该研究强调了生物炭生产中的应用及其在储能和转换设备中的潜在用途,展示了环境可持续性与材料科学的融合(He W et al., 2024)。
  • 临床应用中6-溴-7-[(11)C]甲基嘌呤的改进合成:本文描述了涉及碳酸钾的增强合成工艺,这对于制备用于医学成像的放射性药物至关重要。本文强调了化合物在加强药物研究和诊断方面的作用(Okamura T et al., 2024)。
  • 黄原胶和碳酸钾对冷冻九娘面团品质和风味特性的影响:该研究探讨了碳酸钾在食品科学中的应用,特别是在改善冷冻面团产品的质地和风味方面。它在食品保存和加工工业中具有潜在的应用前景(Ma W et al., 2023)。
  • GTL生物固体在循环经济中的潜力:本文研究了碳酸钾在生物固体处理和利用中的应用,重点介绍了碳酸钾在环境可持续性和废物管理中的作用。该研究有助于生命科学制造领域绿色技术的发展(Zuhara S et al., 2023)。
  • 碳酸钾介导的与原生亲电试剂的β选择性O-烷基化反应:本文介绍了一种利用碳酸钾合成鞘糖脂的方法,强调了其在有机合成和医药应用中的重要性。这证明了碳酸钾在促进药物研究中复杂化学反应方面的适应性(Lakshika Hettiarachchi I et al., 2023)。
联系
替代:PX1390; PX1390-1; PX1390-20
分析说明
含量测定(酸量滴定法;以干物质计算): ≥ 99.0 %
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99.0 %
不溶物: ≤ 0.005 %
氯化物(Cl): ≤ 0.003 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.001 %
硅酸盐(SiO₂): ≤ 0.005 %
总硫(以硫酸盐计): ≤ 0.003 %
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(ACS): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.002 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Mg(镁): ≤ 0.001 %
Na(钠): ≤ 0.02 %
Pb(铅): ≤ 0.0005 %
氨沉淀的物质: ≤ 0.01 %
干燥失重 (300 °C): ≤ 1.0 %
符合ACS、ISO、Reag.Ph Eur
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1