主要文件
8.18737
Sigma-Aldrich
三甲基氯硅烷
for synthesis
别名:
三甲基氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCl
CAS号:
分子量:
108.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
200-900-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
250 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
420 °C
效力
4868 mg/kg LD50, oral (Rat)
1530 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-46 % (v/v)
bp
57 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
轉變溫度
flash point -20 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI 密鑰
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
  • 二茂铁衍生物的合成:利用氯三甲基硅烷开发新的二茂铁基多功能硅醚化合物,突出了有机硅化学的进展(R Teimuri-Mofrad et al., 2016)。
  • 药理活性衍生物:使用氯三甲基硅烷作为催化剂合成具有药理活性的双(吲哚基)和三(吲哚基)衍生物,证明其在亲电取代反应中的效率(NG Singh et al., 2014)。
  • 有机硅树脂合成:探索四乙氧基硅烷和氯三甲基硅烷的水解缩合反应,生成有机硅树脂,显示了材料增强的工业应用性能(CFJ Kuo et al., 2014)。
  • 不对称二羰基化合物的脱氧:创新使用氯三甲基硅烷和碘化钠选择性还原1,2-二酮,展示了有机合成的新方法(LZ Yuan et al., 2016)。
  • 增强催化剂的活性和耐久性:研究Fe3+和氯三甲基硅烷修饰的NaY催化剂用于甘油缩醛制溶胶,提高化学过程中的催化性能(Y Li et al., 2023)。
分析報告
含量(GC,area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.858 - 0.861
同一性(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-18.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-28 °C - closed cup