主要文件
8.14986
Sigma-Aldrich
DL-Leucine
for synthesis
别名:
DL-Leucine, DL-2-Aminmo-4-methylvalerianic acid, DL-2-Aminmo-4-methylpentanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO2
CAS号:
分子量:
131.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
EC索引号:
206-328-2
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
溶解性
7.97 g/L
密度
1.293 g/cm3 at 18 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Sulfated ash: ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1