文件
8.08504
Sigma-Aldrich
戊醛
for synthesis
别名:
戊醛, 戊醛,戊醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CHO
CAS号:
分子量:
86.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
203-784-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
36 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
205 °C
效力
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
4850 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-6.8 % (v/v)
mp
-91 °C
轉變溫度
flash point 7 °C
溶解度
11.7 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.808 - 0.815
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
44.6 °F
閃點(°C)
7 °C