文件
8.20931
Sigma-Aldrich
1-辛醇
for synthesis
别名:
1-辛醇, 正辛醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7OH
CAS号:
分子量:
130.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-917-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.031 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
270 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8 % (v/v)
運動黏度
5.6 cSt(40 °C)
bp
195 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 86 °C
溶解度
0.43 g/L (External MSDS)
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI 密鑰
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
應用
正辛醇可用作反应剂,以:
  • 通过脱水合成辛烯.
  • 通过羧酸酯化合成酯
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.824 - 0.826
鉴定(IR):通过测试
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
187.7 °F
閃點(°C)
86.5 °C
访问文档库
Activity and stability of Mo2C/ZrO2 as catalyst for hydrodeoxygenation of mixtures of phenol and 1-octanol
Mortensen P, et al.
J. Catal., 328, 208-215 (2015)
Intensification of esterification through emulsification: isolation of dilute low molecular weight carboxylic acids
Toth A, et al.
Reaction Chemistry & Engineering, 3, 905-911 (2018)