Merck
52930
Supelco
1-己烯
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH=CH2
CAS号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1209240
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
155 mmHg ( 21.1 °C)
化驗
≥99.8% (GC)
自燃溫度
487 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
bp
60-66 °C (lit.)
密度
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
形式
neat
SMILES 字串
CCCCC=C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
InChI 密鑰
LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。10/2011号清单所列全部化合物的标准物质见此
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-13.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-25.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Astrid-Caroline Knall et al.
Tetrahedron letters, 55(34), 4763-4766 (2014-08-26)
Inverse electron demand Diels-Alder additions (iEDDA) between 1,2,4,5-tetrazines and olefins have recently found widespread application as a novel 'click chemistry' scheme and as a mild technique for the modification of materials. Norbornenes are, due to their straightforward synthetic availability, especially
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the