文件
8.06022
Sigma-Aldrich
甲磺酸
for synthesis
别名:
甲磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH4O3S
CAS号:
分子量:
96.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
200-898-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
liquid
效力
649 mg/kg LD50, oral (Rat)
200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
167 °C/13 hPa
mp
20 °C
轉變溫度
flash point 189 °C
溶解度
1000 g/L
密度
1.48 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI 密鑰
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 湿法冶金中的甲磺酸:本文综述了甲磺酸的性质及其在湿法冶金中的应用,强调了其相对于其他酸的优点。(Binnemans and Jones, 2023)。
  • MSA在气溶胶形成和生长中的作用:本研究探讨了MSA如何影响气溶胶的形成和相关的辐射强迫,强调了其环境影响。(Hodshire et al., 2019)。
  • 新粒子形成中的有机酸:研究有机酸在增强msa驱动的新粒子形成中的作用,为大气化学提供见解。(Zhang et al., 2022)。
  • 甲烷磺酸作为可持续的酸性溶剂:本文讨论了MSA在锌工业废渣中回收金属的应用,展示了其在可持续冶金中的应用。(Palden et al., 2019)。
分析報告
物质外观(目视检查):无色至棕褐色
含量测定(酸量法): ≥ 99.0 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.478 - 1.482
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化的熔体或过冷的熔体。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
372.2 °F - closed cup
閃點(°C)
189 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1