主要文件
8.14637
Sigma-Aldrich
Methanesulfonic acid
(70% solution in water) for synthesis
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
表单
liquid
效能
1158 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-60 °C
密度
1.35 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
分析说明
Assay (acidimetric): 69.0 - 71.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.350 - 1.360
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1