Merck
471348
Sigma-Aldrich
甲磺酸 溶液
70 wt. % in H2O
别名:
Mesylic acid, MsOH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SO3H
CAS号:
分子量:
96.11
Beilstein:
1446024
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
3.3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
濃度
70 wt. % in H2O
雜質
≤1,000 ppm Sulfate (SO4)
≤10 ppm Iron
≤50 ppm Chloride (Cl)
折射率
n20/D 1.416
密度
1.319 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI 密鑰
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
产物是 70% 甲磺酸水溶液(MSA)。MSA 是一种强有机酸。大气中二甲基硫醚的化学氧化导致 MSA 的大量产生。MSA 通过形成 CO2 和硫酸盐进行生物降解。它被认为是一种绿色酸,因为与无机酸相比,它的毒性和腐蚀性更小。1 MSA 水溶液被认为是电化学过程的模型电解质。
應用
甲磺酸溶液可用于研究不锈钢的腐蚀行为。
法律資訊
Arkema Inc. 制造
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Corrosion behaviour of stainless steels in aqueous solutions of methanesulfonic acid.
Finsgar M and Milosev I.
Corrosion Science, 52(7), 2430-2438 (2010)
Microbial metabolism of methanesulfonic acid.
Kelly DP and Murrell JC.
Archives of Microbiology, 172(6), 341-348 (1999)
Methane Sulphonic Acid is Green Catalyst in Organic Synthesis.
Kulkarni P.
Orient. J. Chem., 31(1), 447-451 (2015)
Environmental benefits of methanesulfonic acid. Comparative properties and advantages.
Gernon MD.
Green Chemistry, 1(3), 127-140 (1999)
Chris Twelves et al.
Breast cancer research and treatment, 148(3), 553-561 (2014-11-09)
Data from two phase 3 studies of eribulin were pooled in analyses initially requested by the European Medicines Agency to assess whether specific patient subgroups, previously treated with an anthracycline and a taxane, benefited from eribulin. Study 305/EMBRACE included women