文件
8.00468
Sigma-Aldrich
苯磺酸
for synthesis
别名:
苯磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6O3S
CAS号:
分子量:
158.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
202-638-7
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
solid
效力
1175 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
2 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
171 °C/0.13 hPa
mp
43 °C
轉變溫度
flash point >100 °C
溶解度
930 g/L
密度
1.32 g/cm3 at 47 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
InChI 密鑰
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(酸量法): ≥ 97.0 %
水分(KF): ≤ 2.3 %
硫酸: ≤ 0.7 %
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1