8.03546
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane
for synthesis
别名:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane, 2,2′-(4,4′-Dihydroxydiphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol, Bisphenol
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
线性分子式:
[4-(HO)C6H4]2C(CH3)2
CAS号:
分子量:
228.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
201-245-8
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
<1 Pa ( 25 °C)
方案
≥97.0% (GC)
表单
flakes
自燃温度
510 °C
效能
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
220 °C/5 hPa
mp
155 °C
转变温度
flash point 227 °C
溶解性
insoluble 0.3 g/L
密度
1.19 g/cm3 at 25 °C
堆积密度
600 kg/m3
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
InChI key
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
440.6 °F - closed cup
闪点(°C)
227 °C - closed cup