Merck
294209
Sigma-Aldrich
全氟丁基磺酸钾
98%
别名:
九氟-1-丁烷磺酸 钾盐, 九氟丁磺酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3(CF2)3SO3K
CAS号:
分子量:
338.19
Beilstein:
5200982
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
官能基
fluoro
sulfonic acid
SMILES 字串
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
An Improved Total Synthesis of Tubercidin.
Huang H, et al.
Chinese Journal of Organic Chemistry, 34, 1358-1363 (2014)
Xiaojuan You et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-14)
The present study investigated the adsorptive and enzymatic removal of aniline blue dye (AB) from aqueous solution using waxy riceprocessing waste (RW), peanut shell (PS), microbial waste of Aspergillus niger (MW) as low cost adsorbents, and laccase (Lac) as a