主要文件
8.01246
Sigma-Aldrich
5-Aminoisophthalic acid
for synthesis
别名:
5-Aminoisophthalic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7NO4
CAS号:
分子量:
181.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
202-748-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
150-156 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 4.0 - 6.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3