化驗
95%
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
雜質
<5% acetic acid
mp
>300 °C (lit.)
環保替代類別
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
InChI 密鑰
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
金属有机骨架是配位聚合物的一部分,代表了大量替代能源应用的一个强大的新工具。通过提供定制的高表面积材料的简单的合成策略可以很容易获得MOF。
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.