文件
8.16004
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glutamic acid
for synthesis
别名:
(S)-(+)-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO4
CAS号:
分子量:
147.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
200-293-7
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99% (acidimetric)
形狀
solid
效力
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
mp
160 °C
溶解度
11.1 g/L
密度
1.54 g/cm3 at 20 °C
體積密度
460 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +30.0 - +32.5 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1