Key Documents
8.00894
Sigma-Aldrich
N-乙基二异丙胺
for synthesis
别名:
N-乙基二异丙胺, N,N-Diisopropylethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]2NCH2CH3
CAS号:
分子量:
129.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
230-392-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
14 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
240 °C
效力
200-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-6.3 % (v/v)
pH值
12.3 (20 °C in H2O, as an emulsion)
運動黏度
0.88 cSt(20 °C)
bp
127 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 9.5 °C
密度
0.76 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI 密鑰
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
一般說明
N,N-二异丙基乙胺(DIPEA),也称为Hunig′碱,是一种空间位阻胺。它是一种非亲核碱,通常用于取代反应、烷基化反应和酰胺偶联等。DIPEA作为一种碱还应用于钯催化交叉偶联反应,包括Heck偶联和Sonagashira 偶联反应等。
應用
  • Dual Stimuli-Responsive Hybrid Polymeric Nanoparticles Self-Assembled from POSS-Based:描述杂化聚合物纳米粒的合成,组装过程中用到N-二异丙基乙胺(Yang et al., 2022)。
  • Magnetical Control of the Charge-Separated State Lifetime Realized by Covalent Attachment of a Platinum Complex:详述在磁性可控的铂络合物制备中使用N-二异丙基乙胺(Kozaki et al., 2021)。
  • Hybrid block copolymers of polyesters/polycarbonates and polypeptides synthesized via one-pot sequential ring-opening polymerization:在杂化嵌段共聚物制备中,用N-二异丙基乙胺引发聚合(Gradišar et al., 2018)。
分析報告
含量(GC,area%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.755 - 0.758
水(K. F.): ≤ 0.20 %
同一性(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.1 °F
閃點(°C)
9.5 °C
访问文档库
实验方案
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.