主要文件
1.06575
Supelco
七水合磷酸氢二钠
for analysis EMSURE® ACS
别名:
磷酸钠 二元 七水合物, 磷酸氢二钠, 磷酸氢二钠 七水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2HPO4 · 7H2O
CAS号:
分子量:
268.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-448-7
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
蒸汽密度
4.9 (vs air)
产品线
EMSURE®
方案
98.0-102.0% (acidimetric)
表单
solid
效能
12930 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.005% Insoluble matter
pH值(酸碱度)
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解性
154 g/L
密度
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
堆积密度
800 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
痕量阳离子
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI key
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
联系
替代:SX0715; SX0715-3; SX0715-20
分析说明
含量测定(酸量滴定法):98.0 - 102.0 %
鉴别:通过测试
不溶物: ≤ 0.005%
pH值(5%;水;25°C):8.7 - 9.3
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
重金属(ACS): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
符合ACS
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.