主要文件
567422
Millipore
乙酸钠,3M,pH 5.2,分子生物学级
Sterile solution. Prepared with DEPC for RNA applications. Also suitable for DNA applications.
别名:
乙酸钠,3M,pH 5.2,分子生物学级
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H3O2 · Na
CAS号:
分子量:
82.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
NACRES:
NA.25
等级
Molecular Biology
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 8571
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
clear colorless
异质活性
DNases, RNases, none detected
运输
ambient
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
一般描述
以3m水溶液形式提供,经DEPC处理后用于RNA应用。也适用于DNA应用。乙酸钠在分子生物学中广泛用作缓冲液,在核酸纯化和沉淀、蛋白质结晶、蛋白质凝胶染色和高效液相色谱中也有应用。
无菌溶液。使用DEPC制备,用于RNA应用。也适用于DNA应用。
警告
毒性:有害(C)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1