描述
RTECS - TR0175000
方案
≥99% (TLC)
表单
powder
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
aqueous buffer: 10 mg/mL
water: soluble
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Na].[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)O)(O)O.[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)(O)O
InChI
1S/C10H13N4O8P.C9H14N3O8P.Na/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);/t
InChI key
GETQKWBYQAUFQM-VRQAYDGLSA-N
一般描述
应用
- 斑节对虾干扰素调节因子(PmIRF)通过STING依赖性DNA传感途径来激活干扰素和抗菌肽的表达。: 本研究探讨了PmIRF在虾免疫反应中的作用,尤其是它通过STING依赖性DNA传感途径来激活干扰素和抗菌肽的作用,增强了抗病毒防御能力。(Soponpong et al., 2021).
- 草鱼TLR8的鉴定、表达谱及其抑制导致CIK细胞对呼肠孤病毒的抗性: 本文重点介绍了草鱼中的TLR8受体、其表达谱,以及其抑制如何赋予鱼类细胞系对呼肠孤病毒的抗性,研究提供了关于水生动物抗病毒免疫的见解。(Chen et al., 2013).
- 草鱼中针对dsRNA和GCRV攻击中负责RNA编辑的ADAR1基因的鉴定和表达谱: 该研究考察了草鱼参与RNA编辑的ADAR1基因,重点介绍了其对双链RNA和草鱼呼肠孤病毒的反应,揭示了鱼类的免疫机制。(Yang et al., 2012).
- 免疫激活和靶器官损伤是流体动力学处理的结果,但不是小鼠体内裸siRNA的递送。: 这项研究区分了流体动力学处理和裸siRNA递送对小鼠的影响,表明免疫激活和器官损伤与处理方法有关,而不是与siRNA本身有关(Rácz et al., 2011).
警告
重悬
WGK
WGK 3