主要文件
516726
Millipore
苯酚/氯仿/异戊醇,25:24:1 (v/v),分子生物学级
A 25:24:1 (v/v) mixture of phenol, chloroform and isoamyl alcohol, pH 6.7. Suitable for DNA and RNA applications.
别名:
DNA/RNA用有机溶剂混合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12190000
NACRES:
NA.21
等级
Molecular Biology
质量水平
方案
≥99% phenol basis (titration)
>99% chloroform basis (HPLC)
表单
liquid (Two-layer)
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
colorless
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
苯酚、氯仿和异戊醇的 25:24:1(v/v)混合物,pH 6.7。适用于 DNA 和 RNA 应用。在使用基于 Tris 的平衡缓冲液(pH〜6.7)进行平衡之前,该混合物非常适合提取蛋白质和脂质,用于进行 RNA 纯化。使用基于 Tris 的平衡缓冲液(pH〜8.0)进行平衡后,非常适合提取蛋白质和脂质,用于进行 DNA 纯化。吸光度:≤在 300 nm 处为 0.2;在 405nm 和 510nm 处为 ≤0.1。体积 400 ml。随附 26 ml 基于 Tris 的平衡缓冲液。
警告
毒性:有毒(F)
重悬
平衡后,冷藏(4°C)。
其他说明
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
访问文档库
Yuyan You et al.
PloS one, 14(9), e0222292-e0222292 (2019-09-26)
The giant panda (Ailuropoda melanoleuca) is a native species to China. They are rare and endangered and are regarded as the 'national treasure' and 'living fossil' in China. For the time being, there are only about 2500 giant pandas in