主要文件
454575
Sigma-Aldrich
N-Methyl-D-aspartic Acid hydrate
>95% (TLC), solid, excitatory amino acid neurotransmitter, Calbiochem®
别名:
N-甲基-D-天冬氨酸,水合物, NMDA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO4 · xH2O
CAS号:
分子量:
147.13 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
NACRES:
NA.77
产品名称
N-甲基-D-天冬氨酸,水合物, Excitatory amino acid neurotransmitter.
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 6662
方案
>95% (TLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
water: 1 mg/mL
运输
ambient
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
N([C@H](CC(=O)O)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/p-1/t3-/m1/s1
InChI key
HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-M
一般描述
一种兴奋性氨基酸神经递质。调节Ca2+通道的谷氨酸受体的选择性激动剂。在长期增强,局部缺血和癫痫中很重要。NMDA受体参与发育大脑中突触连接的“微调”。NMDA的慢性治疗会在突触形态上产生结构变化。NMDA受体过度兴奋会导致神经元变性和细胞死亡。
兴奋性氨基酸神经递质调节Ca2+通道的谷氨酸受体的选择性激动剂。在长期增强,局部缺血和癫痫中很重要。NMDA受体参与发育大脑中突触连接的“微调”。NMDA的慢性治疗会在突触形态上产生结构变化。NMDA受体过度兴奋会导致神经元变性和细胞死亡。
生化/生理作用
主要靶标
调节Ca2+通道的谷氨酸受体
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
在复溶后存放于冰箱(4°C)。贮备液在4°C下可稳定几天。
其他说明
Mattson, M.P., et al. 1993.J. Neurosci. 13, 4575.
Yen, L-H., et al. 1993.J. Neurosci. 13, 4949.
Swann, J.W., et al. 1992.Epilepsy Res. Suppl. 9, 115.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
Xinzheng Guo et al.
STAR protocols, 2(4), 100932-100932 (2021-11-23)
The degeneration of retinal ganglion cells (RGCs) leads to irreversible vision loss in a variety of pathological states. Here, we describe a protocol to evaluate the role of a gene in protecting mouse RGCs when they sustain injuries from excitotoxicity