Merck
ERMAC626
砷甜菜碱 溶液
ERM®, certified reference material
别名:
Arsenobetaine solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
Beilstein:
3933180
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
ERM®
制造商/商品名称
JRC
应用
environmental
包装形式
matrix material
SMILES字符串
C[As+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11AsO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI key
SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)