主要文件
401152
Sigma-Aldrich
人IgE,骨髓瘤
This Human IgE, Myeloma is validated for use as an Immunoassay standard.
别名:
Human IgE antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.77
质量水平
表单
liquid
包含
≤0.1% sodium azide as preservative
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
同位素/亚型
IgE
运输
wet ice
储存温度
−70°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
来自人骨髓瘤血浆的天然IgE。
来自人骨髓瘤血浆的天然IgE。从骨髓瘤供体血浆中纯化的人免疫球蛋白E(IgE)。轻链的同种型(κ或λ)将因批次而异,具体取决于起始物料。
应用
免疫分析标准
警告
毒性:标准处理(A)
外形
在150 mM NaCl,15 mM磷酸钾缓冲液(pH 7.4)中。
制备说明
由经认证测试对HBsAg以及HCV、HBc、HIV-1和HIV-2抗体非活性的血浆制备而成。
重悬
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
分析说明
免疫电泳对人全血清和人IgE抗血清的单一ARC
其他说明
注意:骨髓瘤IgE的重链在凝胶电泳上可能显示为单条带或双条带。合适的工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg