一般說明
产品来源:人IgE骨髓瘤。对源材料进行了HIV 1、HIV 2、HTLV I、HTLV II、乙型肝炎和丙型肝炎以及梅毒检测,结果为阴性。
聯結
替代品:AG30S
外觀
10 mM磷酸钠液体,pH值7.2,含有0.85%氯化钠和0.05%叠氮化钠。
形式:纯化
準備報告
通过去离子水透析和凝胶过滤纯化。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。应避免反复冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2