Key Documents
375054
Millipore
肝素,猪肠粘膜,生物素结合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.79
生物源
Porcine intestinal mucosa
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
含有5-8摩尔%生物素的生物素化肝素。生物素通过含有可裂解的二硫键基团的12原子间隔臂连接。
含有5-8摩尔%生物素的生物素化肝素。生物素通过含有可裂解的二硫键基团的12原子间隔臂连接。分子量15000(平均值)。
警告
毒性:有害(C)
其他說明
Pankhurst, G.J., et al. 1998.Biochemistry 37, 4823.
Stearns, N.A., et al. 1997.Anal.Biochem.247, 348.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1