文件
1.93503
Supelco
氢氧化钾
pellets, EMPLURA®
别名:
苛性钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KOH
CAS号:
分子量:
56.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352320
蒸汽壓力
1 mmHg ( 719 °C)
產品線
EMPLURA®
形狀
pellets
mp
361 °C (lit.)
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93503.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93503.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93503.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.