Key Documents
1.93009
Supelco
硼酸
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Boric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3BO3
CAS号:
分子量:
61.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
ACS reagent
蒸汽壓力
2.6 mmHg ( 20 °C)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI 密鑰
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1