文件
1.00165
Supelco
硼酸
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
原硼酸三氢过氧化硼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3BO3
CAS号:
分子量:
61.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
酶委員會索引編號:
233-139-2
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
蒸汽壓力
2.6 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
99.5-100.5% (alkalimetric)
形狀
solid
效力
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
雜質
≤0.005% In methanol insoluble matter
≤0.05% Nonvolatile with methanol
pH值
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解度
49.2 g/L
密度
1.489 g/cm3 at 23 °C
體積密度
400‑600 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
正離子痕跡
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0001%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI 密鑰
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
硼酸(EMSURE®级产品)用于规范分析和严格的实验室应用。它还具有高质量和出色的规格范围,可完全控制测试条件并消除不确定性。EMSURE®级产品符合所有国际法规,可用于各种应用。
應用
硼酸可用于:
  • 测定酸奶样品中的蛋白质含量。
  • 对海藻样品进行近似分析。
特點和優勢
  • 全球最广泛的规格
  • 测试多达70个参数
  • 出色的纯度
  • 极低限值
  • 更高的准确性和分析控制
  • 专为高度关键和严格分析而优化
  • 非常适合方法开发
  • 无未知杂质干扰或污染
分析報告
含量测定(碱量滴定):99.5-100.5%
同一性:通过测试
溶液外观:通过测试
pH值(3.3 %,水):3.8 - 4.8
氯(Cl): ≤ 0.0003 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.0005 %
乙醇中的溶解度:通过测试
在甲醇中不溶物: ≤ 0.005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.002 %
Fe(铁): ≤ 0.0001 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
有机杂质:通过测试
与甲醇不挥发物: ≤ 0.05 %
对应ACS,ISO,Reag.Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.