主要文件
1.51351
Supelco
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
TM=["LiChrosorb"] Si TM=["LICHROCART"] HPLC柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L3
产品线
LiChrosorb®
特点
endcapped: no
参数
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
色谱柱长度 × 内径
25 cm × 4 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
Silica bonding phase
粒径
5 μm
孔径
60 Å pore size
工作pH范围
2-7.5
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
储存温度
no temp limit
一般描述
HPLC柱
LiChrosorb® Si 60是一种可靠的不规则形状二氧化硅吸附剂,孔径为60A,可用于正相色谱分析。该吸附剂包装在LiChroCART 250-4 HPLC柱中。HPLC系统的连接是通过使用 manu-CART NT柱支架(1.51486)完成的。
分析说明
压力: ≤ 70 bar
理论塔板数(N/m)(2-硝基甲苯): ≥ 50000
对称性(2-硝基甲苯):0.8 - 1.5
容量系数(2-硝基甲苯):0.5 - 2.5
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany