product name
LiChrospher® Si-60 HPLC色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
製造商/商標名
LiChrospher®
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
650 m2/g
基質
silica gel
基質活性組
silica phase
粒徑
5 μm
孔徑
60 Å
60 Å
應用
food and beverages
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase