主要文件
1.50242
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 55 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge set including manuCART holder
别名:
Purospher® STAR RP-18 封端 (3 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Purospher® STAR RP-18封端(3 µm) LiChroCART 55-4柱套件, L × I.D. 55 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge set including manuCART holder
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Purospher®
特点
endcapped
包装
pkg of 1 column
pkg of 1 holder
标记范围
17% Carbon loading
参数
250 bar pressure
65 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
5.5 cm × 4 mm
表面积
330 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 bonding phase
粒径
3 μm
孔径
120 Å pore size
工作pH范围
1.5-10.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Purospher® STAR RP-18封端,3 µm HPLC柱设计用于通用应用,并允许使用简单的流动相和优异的峰对称性分离碱性、中性和金属螯合化合物。它们基于超纯全多孔二氧化硅颗粒(B型)。 这些柱在广泛的温度范围内,从pH值1.5到10.5都提供了出色的稳定性,并适用于高达100%的水相流动相。此外,它们还展示了最好的全方位保留特性,如Tanaka测试所证。 Purospher® STAR RP-18 封端, 3 µm LiChroCART 55-4 柱套件包含一个 Purospher® STAR RP-18 封端, 3 µm LiChroCART 55-4 柱状色谱柱和一个 manuCART 55 mm 柱状色谱柱支架,商品编号 1.50226.0001。 安装有manuCART柱状色谱柱支架的LiChroCART柱状色谱柱只需用手即可拧紧,其最大稳定压力为250 bar。 该色谱柱尺寸为55 mm长*4 mm内径,是快速HPLC分离的最佳选择。 了解有关Purospher® STAR HPLC和UHPLC 柱的更多信息。 了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
应用
适用于黄曲霉毒素、醛类化合物、生物碱、抗生素、儿茶素胺、爆炸物、寡核苷酸、酯类化合物、脂溶性维生素、脂类、脂肪酸、类黄酮、酮类化合物、亚硝胺、核苷、多环芳烃、多氯联苯、肽类、农药、酚类化合物、邻苯二甲酸酯、防腐剂、类固醇、代谢产物类固醇、磺胺类药物、甜味剂和水溶性维生素的分离。
特点和优势
  • 超纯二氧化硅 (99.999%) 具有出色的峰对称性
  • 高分离效率
  • 每次运行和可批次间结果可重复
  • Tanaka 认为具有最佳综合性能
  • 在 pH 1.5 到 10.5具有出色的pH稳定性
  • 使用高水性流动相时不会出现相塌陷
  • 非常适合 LC-MS 应用
分析说明
压力: ≤ 55 bar
理论板数( N/m)(1,2-苯并蒽): ≥ 130000
对称性(1,2-苯并蒽):0.8 - 1.4
容量因子(1,2-苯并蒽): ≤ 12.0
测试范围:通过测试
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany