agency
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone)
品質等級
產品線
Spectroquant®
特定分析物
ozone
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move DC
儲存溫度
15-25°C
一般說明
for chlorine, chlorine dioxide, ozone Spectroquant®
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1