技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
儲存溫度
15-25°C
一般說明
用于Spectroquant® Move 100 色度计和 Spectroquant Multy 色度计
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
78.8 °F
閃點(°C)
26 °C