主要文件
1.17953
Supelco
Zinc Test Strips, colorimetric
greener alternative
0-50 mg/L (Zn), MQuant®
别名:
锌化学测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
锌测试, colorimetric, 0-50 mg/L (Zn), MQuant®
描述
semi-quantitative
质量水平
产品线
MQuant®
特殊分析物
zinc
环保替代产品特性
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
测量范围
0-50 mg/L (Zn)
检测方法
colorimetric
环保替代产品分类
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:试纸条比色法,0 - 4 - 10 - 20 - 50 mg/L (Zn),MQuant®
MQuant®锌试纸条可用于:测量制造锌涂层所用的电镀浴中的锌及其化合物,用作染料媒染剂、防腐剂、玻璃添加剂、搪瓷和陶瓷产品的添加剂,以及化妆品(由于其防腐作用)。在试纸条上,锌离子可与双硫腙反应,形成红色复合物。通过目视比较试纸条的反应区与比色卡的各色块,可半定量测定锌浓度。试纸条非常适合经济、快速地预测样品,以便在使用定量方法®锡试纸)之前估算浓度和可能的稀释度。
可持续发展设计:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
本品的环保贡献:
  • 试纸用量减少
  • 再生铝管包装
  • 说明书电子化
欢迎了解详情:试纸小改变,环境大影响
联系
替代品:10038-1
法律信息
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1