产品名称
铅测试, colorimetric, 20-500 mg/L (Pb), MQuant®
描述
semi-quantitative
质量水平
产品线
MQuant®
特殊分析物
lead
环保替代产品特性
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
测量范围
20-500 mg/L (Pb)
检测方法
colorimetric
环保替代产品分类
储存温度
15-25°C
相关类别
一般描述
方法:比色法,使用试纸条和试剂,20 - 40 - 100 - 200 - 500 mg/L (Pb), MQuant®
MQuant®铅测试盒包括试纸条和所有必需的附加试剂,适用于环境分析。不仅在全部水介质中,而且在金属表面上,它可以很容易地区分铅金属和非铅金属。在酸性溶液中,铅(II)离子与玫瑰红酸反应生成红色络合物。通过目测比较测试条的反应区和色标差,可半定量测定铅(II)的浓度。试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®测试)之前对铅浓度和可能的稀释因子进行估算。
可持续发展设计:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
环保贡献:
- 试纸用量减少
- 再生铝管包装
- 说明书电子化
欢迎了解详情:试纸小改变,环境大影响。
联系
替代:10077-1
法律信息
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1