产品名称
氰化物测试, colorimetric, CN- 10-30 mg/L, MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
cyanide
反應適用性
reaction type: Koenigs-Knorr Reaction
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CN- measuring range
10-30 mg/L
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:比色法,包含试纸和试剂,1 - 3 - 10 - 30 mg/L (CN-),MQuant®
MQuant®氰化物测试盒包括试纸和所有必需试剂。本品适用于电镀废水中氰化物离子的监测。仅检测到易于解离的氰化物。氰化物离子与氯化剂反应生成氯化氰,氯化氰又在吡啶存在下与1,3-二甲基巴比妥酸反应生成紫色染料(König反应)。通过目视比较试纸条的反应区与各色度块,可半定量测定氰化物浓度。试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®系列)之前对氰化物浓度和可能的稀释因子进行估算。
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的 MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。本品的环保贡献:
MQuant®氰化物测试盒包括试纸和所有必需试剂。本品适用于电镀废水中氰化物离子的监测。仅检测到易于解离的氰化物。氰化物离子与氯化剂反应生成氯化氰,氯化氰又在吡啶存在下与1,3-二甲基巴比妥酸反应生成紫色染料(König反应)。通过目视比较试纸条的反应区与各色度块,可半定量测定氰化物浓度。试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®系列)之前对氰化物浓度和可能的稀释因子进行估算。
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的 MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。本品的环保贡献:
- 还原试纸
- 再生铝管
- 数字说明书
聯結
替代:10044-1; 10044
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3