主要文件
1.16892
Supelco
Ammonium Test Strips, reflectometric
0.2-7.0 mg/L (NH₄⁺), REFLECTOQUANT®
别名:
仪器计数器铵测试条, 铵化学测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
铵测试预装试剂, reflectometric, 0.2-7.0 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
品質等級
特定分析物
ammonium
測量範圍
0.2-7.0 mg/L (NH4+)
相容性
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
檢測方法
reflectometric
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Reflectoquant 铵盐测试包括试纸和所有必需的附加试剂,适用于测定由铵盐化合物引起的地表和地下水中潜在的有害污染。随着pH值的变化会形成氨,这是对于鱼类的一种强力毒素。在农业上,样品制备后,Reflectoquant试纸可用于测定各种类型的肥料和堆肥中的铵态氮的含量。铵离子可与氯化剂反应生成一氯胺。该产物又会与酚化合物反应形成蓝色吲哚酚衍生物,该衍生物可在RQflex上通过反射法进行测定。为了在使用该定量方法之前以经济快捷的方式对样品进行预测试,以估算铵浓度和可能的稀释因子,我们建议使用半定量MQuant 铵试纸。进一步的定量测定方法可以在我们的Spectroquant测试上找到。
方法:试纸试剂反射法 0.2 - 7.0 mg/l NH₄⁺ Reflectoquant®
分析報告
功能控制:符合
测定
-标准 1:
0.4 - 0.6 mg/l
-标准 2:2.2 - 2.8 mg/l
-标准 3:5.4 - 6.6 mg/l
法律資訊
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
访问文档库
商品
分步操作说明:使用纳氏试剂或靛酚蓝配合 Reflectroquant® 系统和试纸条逐步精确反射法测定废水中的铵含量。
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
查看所有结果