主要文件
1.16899
Supelco
Ammonium Test Strips, reflectometric
5.0-20.0 mg/L (NH₄⁺), REFLECTOQUANT®
别名:
仪器计数器铵测试条, 铵化学测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
铵测试, reflectometric, 5.0-20.0 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
品質等級
特定分析物
ammonium
測量範圍
5.0-20.0 mg/L (NH4+)
相容性
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
檢測方法
reflectometric
儲存溫度
2-8°C
一般說明
方法:反射法,使用试纸试剂,5.0 - 20.0 mg/L (NH4+), Reflectoquant®
Reflectoquant®铵盐测试包括试纸和所有必需的附加试剂,适用于测定由铵盐化合物引起的地表和地下水中潜在的有害污染。随着pH值的变化会形成氨,这是对于鱼类的一种强力毒素。在农业上,样品制备后,Reflectoquant®试纸可用于测定各种类型的肥料和堆肥中的铵态氮的含量。铵离子可与氯化剂反应生成一氯胺。该产物又会与酚化合物反应形成蓝色吲哚酚衍生物,该衍生物可在RQflex®上通过反射法进行测定。为了在使用该定量方法之前以经济快捷的方式对样品进行预测试,以估算铵浓度和可能的稀释因子,我们建议使用半定量MQuant®铵试纸。进一步的定量测定方法可以在我们的Spectroquant®测试上找到。
應用
  • Development of celiac-safe foods: Explores the role of zinc sulfate in preventing gluten deamidation, an innovative approach to producing celiac-safe foods, showcasing its utility in food science and human health (Engström et al., 2024).
分析報告
功能控制:符合
测定
-标准 1:
6.5 - 8.5 mg/l
-标准 2:9.0 - 13.0 mg/l
-标准 3:13.5 - 17.5 mg/l
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
商品
分步操作说明:使用纳氏试剂或靛酚蓝配合 Reflectroquant® 系统和试纸条逐步精确反射法测定废水中的铵含量。
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
查看所有结果