主要文件
1.16720
Supelco
Glucose Test Strips, reflectometric
1-100 mg/L (glucose), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
别名:
仪器读数器用葡萄糖测试试纸, 葡萄糖化学测试试纸
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
葡萄糖测试, reflectometric, 1-100 mg/L (glucose), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
品質等級
分析物化學類別
sugars
測量範圍
1-100 mg/L (glucose)
相容性
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
檢測方法
reflectometric
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Reflectoquant 葡萄糖测试适用于饮料、食品和防腐剂中葡萄糖的测定。此外,您可以将其用于发酵溶液中。在葡萄糖氧化酶的催化作用下,葡萄糖转变为葡萄糖酸内酯。在存在过氧化物酶的情况下,该过程中形成的过氧化氢与有机氧化还原指示剂反应形成蓝绿色染料,该染料可通过反射法测定。为了在使用该定量方法之前以经济快捷的方式对样品进行预测试,以估算葡萄糖浓度和可能的稀释因子,我们建议使用半定量MQuant 葡萄糖试纸。
方法:使用试纸的反射法 1 - 100 mg/l Reflectoquant®
應用
  • Bifunctional oxidase-peroxidase mimicking Fe-Ce MOF on paper-based analytical devices to intensify luminol chemiluminescence:本文使用有机金属骨架(MOF)强化的纸质装置开发一种创新的葡萄糖检测方法,为资源有限条件下的葡萄糖监测提供经济可行的方法(Hassanzadeh et al., 2024)。
  • Zinc and Silicon Nano-Fertilizers Influence Ionomic and Metabolite Profiles in Maize to Overcome Salt Stress:在农业研究中,使用葡萄糖试纸监测玉米施用纳米肥料后的健康和代谢变化,证明葡萄糖检测产品在环境和植物科学应用中的丰富用途(Shoukat et al., 2024)。
聯結
替代:16720; 16720-1
分析報告
功能控制:符合
含量测定
-标准品1:
9 - 11 mg/l
-标准品2:36 - 44 mg/l
-标准品3:72 - 88 mg/l
法律資訊
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Hyunjin Kim et al.
Bioresource technology, 301, 122794-122794 (2020-01-26)
Caproic acid (CA) was produced by Megasphaera elsdenii T81 with Jerusalem artichoke tubers (JA) as a feedstock. More CA was produced under the medium with the acid hydrolysate of JA than the comparative medium with a carbon composition similar to