主要文件
1.16978
Supelco
Phosphate Test Strips, reflectometric
5-120 mg/L (PO₄³⁻), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
别名:
用于仪器读数器的磷酸盐化学测试试纸, 磷酸盐化学测试试纸
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
磷酸盐测试, reflectometric, 5-120 mg/L (PO43-), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
质量水平
特殊分析物
phosphate
测量范围
5-120 mg/L (PO43-)
相容性
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
检测方法
reflectometric
储存温度
15-25°C
相关类别
一般描述
Reflectoquant 甲醛测试包括试纸和所有必需的其他试剂。它适用于测定废水、土壤样品、肥料和食品中的正磷酸盐。在硫酸溶液中,正磷酸根离子(PO43-)与钼酸根离子反应形成钼酸磷酸。这被还原为在 RQflex 上通过反射法测定的磷钼蓝(PMB)。为了在使用该定量方法之前以经济快捷的方式对样品进行预测试,以估算钾浓度和可能的稀释因子,我们建议使用半定量MQuant 钾试纸。进一步的定量测定方法可以在我们的Spectroquant测试上找到。
方法:用试纸和5-120 mg/l Po试剂进行反射法分析₄³⁻ Reflectoquant ®
应用
  • 环境监测:磷酸盐测试广泛用于环境监测,以评估水体中的磷酸盐水平。这些测试有助于评估农业径流、工业排放和废水处理对水质的影响。近期研究重点关注使用选择性比色纳米传感溶液来确定饮用水样中的磷酸盐离子,突显了它们在确保安全和清洁水源中的重要性(Salem and Draz, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2020)。
分析说明
功能控制:符合
测定
-标准 1:
8 - 12 mg/l
-标准 2:45 - 55 mg/l
-标准 3:90 - 110 mg/l
法律信息
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1