Key Documents
1.16125
Supelco
Calcium Test Strips, reflectometric
5-125 mg/L (Ca), REFLECTOQUANT®
别名:
仪器读数器用钙测试试纸, 钙化学测试试纸纸
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
钙测试, reflectometric, 5-125 mg/L (Ca), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
品質等級
特定分析物
calcium
測量範圍
5-125 mg/L (Ca)
相容性
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
檢測方法
reflectometric
儲存溫度
2-8°C
一般說明
方法:使用试纸的反射法 5 - 125 mg/L (Ca),Reflectoquant®
Reflectoquant®钙测试适用于快速测定水性介质中的钙。钙是沸腾水和冷却水的重要参数,生产设备中的沉积物会损害设备的功能和性能。饮用水尤其是啤酒中的钙也需要检测分析。
钙离子与酞紫反应形成紫色染料,可在RQflex®仪器上通过反射法测定。在使用定量Reflectoquant(R)方法之前预测试和估计钙浓度的经济替代方法是钙的半定量MQuant®测试。其他定量测定方法参见Spectroquant®分光光度法测试。
分析報告
功能控制:符合
含量测定
-标准品1:
8.0 - 12.0 mg/l
-标准品2:45 - 55 mg/l
-标准品3:90 - 110 mg/l
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1