主要文件
1.15959
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
产品名称
Ion exchanger Amberlite IRA-67, (weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
质量水平
表单
beads
技术
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (weakly basic)
基质
styrene-divinylbenzene
基质活性基团
Carboxymethyl
粒径
300-1180 μm
分离技术
reversed phase
储存温度
15-25°C
一般描述
(weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
分析说明
Description: moist white spherules
Total capacity: ≥ 1.5 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
法律信息
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg