主要文件
1.12463
Supelco
Amberlite IRA-402 Ion Exchange Resin
chloride form, 15-50 mesh, strongly basic
别名:
Ion exchanger Amberlite IRA-402
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Ion exchanger Amberlite IRA-402, (strongly basic anion exchanger), Cl⁻ form
质量水平
技术
HPLC: suitable
LPLC: suitable
基质
PS-DVB
基质活性基团
SAX
粒径
300-1180 μm
密度
1.063-1.093 mg/L
堆积密度
670 g/L
分离技术
anion exchange
储存温度
15-25°C
分析说明
Description: yellowish moist spherules
Total capacity: ≥ 1.0 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
法律信息
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2